2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2916-1G PC2916-250MG PC2916-5G
APOSPC2916-1GEA 218 DKK
APOSPC2916-1G APOSPC2916-250MG APOSPC2916-5G
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅FO₃
Smeltepunkt: 174…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972875
CAS-nummer: 550363-85-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III