4-Brom-2-Chlor-α,α,α-trifluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2915-25G PC2915-5G PC2915-100G
APOSPC2915-25GEA 251 DKK
APOSPC2915-25G APOSPC2915-5G APOSPC2915-100G
4-Brom-2-Chlor-α,α,α-trifluortoluen 98%
4-Brom-2-Chlor-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₃BrClF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08459292
CAS-nummer: 467435-07-0