5-Brom-2-Fluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2914-25G PC2914-5G PC2914-100G PC2914-500G
APOSPC2914-25GEA 327 DKK
APOSPC2914-25G APOSPC2914-5G APOSPC2914-100G APOSPC2914-500G
5-Brom-2-Fluorphenol 98%
5-Brom-2-Fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molekylvægt: 191 g/mol
Kogepunkt: 53 °C/2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782066
CAS-nummer: 112204-58-7