1-Brom-5-Fluor-2-nitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
PC2911-5G PC2911-25G PC2911-100G
APOSPC2911-5GEA 164 DKK
APOSPC2911-5G APOSPC2911-25G APOSPC2911-100G
1-Brom-5-Fluor-2-nitrobenzen 98%
1-Brom-5-Fluor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Kogepunkt: 70…75 °C/0,4mmHg
Smeltepunkt: 39…42 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792441
CAS-nummer: 700-36-7