3-Chlor-5-Fluorbenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2904-100G PC2904-25G PC2904-5G
APOSPC2904-100GEA 3040 DKK
APOSPC2904-100G APOSPC2904-25G APOSPC2904-5G
3-Chlor-5-Fluorbenzonitril
3-Chlor-5-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Smeltepunkt: 54…59 °C
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407967
CAS-nummer: 327056-73-5