3-Fluor-4-methoxyphenylboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC2902-25G PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-25GEA 384 DKK
APOSPC2902-25G APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
3-Fluor-4-methoxyphenylboronsyre 97%
3-Fluor-4-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BFO₃
Smeltepunkt: 211…213 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00807404
CAS-nummer: 149507-26-6