2,2-Difluorbutandisyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2890-1G PC2890-5G
APOSPC2890-1GEA 523 DKK
APOSPC2890-1G APOSPC2890-5G
2,2-Difluorbutandisyre 95%
2,2-Difluorbutandisyre
Formel: C₄H₄F₂O₄
Smeltepunkt: 144…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040970
CAS-nummer: 665-31-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III