4'-Fluoracetophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC2887-100G PC2887-1KG PC2887-250G PC2887-500G
APOSPC2887-100GEA 218 DKK
APOSPC2887-100G APOSPC2887-1KG APOSPC2887-250G APOSPC2887-500G
4'-Fluoracetophenon 95%
4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molekylvægt: 138.14 g/mol
Kogepunkt: 194…196 °C
Smeltepunkt: 4 °C
Massefylde: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000354
CAS-nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9