2',6'-Difluorpropiophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,6-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2882-10G PC2882-1G PC2882-5G
APOSPC2882-10GEA 523 DKK
APOSPC2882-10G APOSPC2882-1G APOSPC2882-5G
2',6'-Difluorpropiophenon
2',6'-Difluorpropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O
Kogepunkt: 70…71 °C/4mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015506
CAS-nummer: 85068-31-1
EINECS: 285-293-5