2',5'-Difluorpropiophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2881-10G PC2881-1G PC2881-5G
APOSPC2881-10GEA 382 DKK
APOSPC2881-10G APOSPC2881-1G APOSPC2881-5G
2',5'-Difluorpropiophenon 98%
Formel: C₉H₈F₂O
Kogepunkt: 39…40 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015509
CAS-nummer: 29112-90-1