2',4'-Difluorpropiophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2880-25G PC2880-5G PC2880-100G
APOSPC2880-25GEA 469 DKK
APOSPC2880-25G APOSPC2880-5G APOSPC2880-100G
2',4'-Difluorpropiophenon 97%
2',4'-Difluorpropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O
Kogepunkt: 51…52 °C/2mmHg
Massefylde: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015507
CAS-nummer: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4