1,3-Difluorpropan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2877B-25G PC2877B-5G
APOSPC2877B-25GEA 2660 DKK
APOSPC2877B-25G APOSPC2877B-5G
1,3-Difluorpropan 97%
1,3-Difluoropropane
Formel: C₃H₆F₂
Molekylvægt: 80.08 g/mol
Kogepunkt: 40…42 °C
Massefylde: 1.006 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040969
CAS-nummer: 462-39-5