N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2877-25G PC2877-5G
APOSPC2877-25GEA 5020 DKK
APOSPC2877-25G APOSPC2877-5G
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Formel: C₁₀H₇F₂NO₃
Smeltepunkt: 195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082911
CAS-nummer: 6954-64-9