1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thiocarbamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 2,4-Difluorophenylthiourea, (2,4-Difluorophenyl)thiourea
PC2876-1G PC2876-25G PC2876-5G
APOSPC2876-1GEA 164 DKK
APOSPC2876-1G APOSPC2876-25G APOSPC2876-5G
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thiocarbamid 97%
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thiocarbamid
Formel: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Smeltepunkt: 164…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041150
CAS-nummer: 175277-76-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III