2,6-Difluorphenylisocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2875J-1G PC2875J-25G PC2875J-5G
APOSPC2875J-1GEA 164 DKK
APOSPC2875J-1G APOSPC2875J-25G APOSPC2875J-5G
2,6-Difluorphenylisocyanat 97%
2,6-Difluorphenylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
Kogepunkt: 60 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 22…25 °C
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001998
CAS-nummer: 65295-69-4
UN nummer: 2930
ADR: 6.1+4.1,II