2,4-Difluorphenylisocyanat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Difluorophenylisocyanate
PC2875H-100G PC2875H-25G PC2875H-5G
APOSPC2875H-100GEA 1750 DKK
APOSPC2875H-100G APOSPC2875H-25G APOSPC2875H-5G
2,4-Difluorphenylisocyanat 98%
2,4-Difluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
Kogepunkt: 42 °C
Massefylde: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001997
CAS-nummer: 59025-55-7
UN nummer: 2478
ADR: 3+6.1,III