1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2875-10G PC2875-1G PC2875-5G
APOSPC2875-10GEA 1560 DKK
APOSPC2875-10G APOSPC2875-1G APOSPC2875-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClF₂N₅
Smeltepunkt: 226…228 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053015
CAS-nummer: 66088-52-6