2,5-Difluorphenylhydraziniumchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2874X-10G PC2874X-5G
APOSPC2874X-10GEA 436 DKK
APOSPC2874X-10G APOSPC2874X-5G
2,5-Difluorphenylhydraziniumchlorid 97%
2,5-Difluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇ClF₂N₂
Smeltepunkt: 210…211 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013385
CAS-nummer: 175135-73-6