(3,5-Difluorphenyl)acetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EL-100G PC2874EL-10G PC2874EL-25G
APOSPC2874EL-100GEA 1380 DKK
APOSPC2874EL-100G APOSPC2874EL-10G APOSPC2874EL-25G
(3,5-Difluorphenyl)acetonitril 98%
(3,5-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Smeltepunkt: 34…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061278
CAS-nummer: 122376-76-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III