(2,6-Difluorphenyl)acetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2874EJ-25G PC2874EJ-5G PC2874EJ-100G
APOSPC2874EJ-25GEA 327 DKK
APOSPC2874EJ-25G APOSPC2874EJ-5G APOSPC2874EJ-100G
(2,6-Difluorphenyl)acetonitril 98%
(2,6-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Kogepunkt: 109 °C/27mmHg
Massefylde: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009973
CAS-nummer: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III