(2,4-Difluorphenyl)acetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EG-25G PC2874EG-5G PC2874EG-100G
APOSPC2874EG-25GEA 218 DKK
APOSPC2874EG-25G APOSPC2874EG-5G APOSPC2874EG-100G
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril 98%
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Kogepunkt: 98 °C/10mmHg
Massefylde: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009971
CAS-nummer: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III