(2,3-Difluorphenyl)acetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,3-Difluorophenylacetonitrile
PC2874EF-25G PC2874EF-5G PC2874EF-100G
APOSPC2874EF-25GEA 545 DKK
APOSPC2874EF-25G APOSPC2874EF-5G APOSPC2874EF-100G
(2,3-Difluorphenyl)acetonitril 97%
(2,3-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Molekylvægt: 153.13 g/mol
Kogepunkt: 221
Smeltepunkt: 24
Massefylde: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061277
CAS-nummer: 145689-34-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III