(3,5-Difluorphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874EC-100G PC2874EC-25G PC2874EC-5G
APOSPC2874EC-100GEA 1370 DKK
APOSPC2874EC-100G APOSPC2874EC-25G APOSPC2874EC-5G
(3,5-Difluorphenyl)eddikesyre 98%
(3,5-Difluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010316
CAS-nummer: 105184-38-1