(2,6-Difluorphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Difluorophenylacetic acid
PC2874D-25G PC2874D-5G PC2874D-100G
APOSPC2874D-25GEA 502 DKK
APOSPC2874D-25G APOSPC2874D-5G APOSPC2874D-100G
(2,6-Difluorphenyl)eddikesyre 97%
(2,6-Difluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Smeltepunkt: 100…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010001
CAS-nummer: 85068-28-6