(2,5-Difluorphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874C-25G PC2874C-5G
APOSPC2874C-25GEA 491 DKK
APOSPC2874C-25G APOSPC2874C-5G
(2,5-Difluorphenyl)eddikesyre 97%
(2,5-Difluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Smeltepunkt: 123…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010000
CAS-nummer: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8