5-Fluoro-1-naphthaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2874-1G PC2874-5G
APOSPC2874-1GEA 985 DKK
APOSPC2874-1G APOSPC2874-5G
5-Fluoro-1-naphthaldehyde 98%
5-Fluoro-1-naphthaldehyde
Formel: C₁₁H₇FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258965
CAS-nummer: 110931-86-7