3,4-Difluorphenol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2871-100G PC2871-25G PC2871-5G
APOSPC2871-100GEA 950 DKK
APOSPC2871-100G APOSPC2871-25G APOSPC2871-5G
3,4-Difluorphenol 99%
3,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Kogepunkt: 84…86 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010315
CAS-nummer: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
UN nummer: 2925
ADR: 4.1+8,III