2,6-Difluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2870-100G PC2870-25G PC2870-5G
APOSPC2870-100GEA 1690 DKK
APOSPC2870-100G APOSPC2870-25G APOSPC2870-5G
2,6-Difluorphenol 98%
2,6-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Kogepunkt: 59…61 °C/17mmHg
Smeltepunkt: 38…41 °C
Massefylde: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002158
CAS-nummer: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN nummer: 2925
ADR: 4.1+8,III