2,5-Difluorphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2867-100G PC2867-25G
APOSPC2867-100GEA 2180 DKK
APOSPC2867-100G APOSPC2867-25G
2,5-Difluorphenol 97%
2,5-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Kogepunkt: 145 °C
Smeltepunkt: 36…42 °C
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042501
CAS-nummer: 2713-31-7
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II