2,3-Difluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2865-25G PC2865-5G
APOSPC2865-25GEA 295 DKK
APOSPC2865-25G APOSPC2865-5G
2,3-Difluorphenol 98%
2,3-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Kogepunkt: 53…55 °C/25mmHg
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010262
CAS-nummer: 6418-38-8
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III