ω-Brom-3,4-difluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-3',4'-difluoroacetophenone, α-Bromo-3,4-difluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophenyl)ethan-1-one, 3,4-Difluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
PC2864G-25G PC2864G-50G PC2864G-5G
APOSPC2864G-25GEA 1370 DKK
APOSPC2864G-25G APOSPC2864G-50G APOSPC2864G-5G
ω-Brom-3,4-difluoracetophenon 98%
ω-Brom-3,4-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅BrF₂O
Molekylvægt: 235.03 g/mol
Smeltepunkt: 34…35 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00085010
CAS-nummer: 40706-98-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 III