2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2863-25G PC2863-5G
APOSPC2863-25GEA 327 DKK
APOSPC2863-25G APOSPC2863-5G
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril 98%
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
Smeltepunkt: 50…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042254
CAS-nummer: 143879-77-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III