2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2857-1G PC2857-5G PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA 950 DKK
APOSPC2857-1G APOSPC2857-5G APOSPC2857-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Brom-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08741383
CAS-nummer: 58458-13-2