2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2854-5G PC2854-1G
APOSPC2854-5GEA 5140 DKK
APOSPC2854-5G APOSPC2854-1G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741382
CAS-nummer: 914637-35-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III