2-Amino-6-(trifluormethyl)benzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-6-trifluoromethylbenzonitrile
PC2853-1G PC2853-250MG PC2853-5G
APOSPC2853-1GEA 208 DKK
APOSPC2853-1G APOSPC2853-250MG APOSPC2853-5G
2-Amino-6-(trifluormethyl)benzonitril
2-Amino-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molekylvægt: 186.1339 g/mol
Smeltepunkt: 70…73 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08741381
CAS-nummer: 58458-11-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III