2-Fluoro-3-nitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC2851-100G PC2851-25G
APOSPC2851-100GEA 872 DKK
APOSPC2851-100G APOSPC2851-25G
2-Fluoro-3-nitrotoluene
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₆FNO₂
Kogepunkt: 110…111 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 18…19 °C
Massefylde: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03412242
CAS-nummer: 437-86-5