1,3-Difluor-4-nitrobenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
PC2850-500G PC2850-100G PC2850-1KG
APOSPC2850-500GEA 305 DKK
APOSPC2850-500G APOSPC2850-100G APOSPC2850-1KG
1,3-Difluor-4-nitrobenzen 99%
1,3-Difluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Kogepunkt: 203…204 °C
Smeltepunkt: 10 °C
Massefylde: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007050
CAS-nummer: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III