2,4-Difluor-6-nitroanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 1380 DKK
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluor-6-nitroanilin 98%
2,4-Difluor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Molekylvægt: 174.11 g/mol
Smeltepunkt: 85…87 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034058
CAS-nummer: 364-30-7