2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
PC2847T-1G PC2847T-25G PC2847T-5G
APOSPC2847T-1GEA 164 DKK
APOSPC2847T-1G APOSPC2847T-25G APOSPC2847T-5G
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₇BrF₂O₂
Smeltepunkt: 63…68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052200
CAS-nummer: 141134-24-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III