1-(Difluormethoxy)-2-nitrobenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2847RS-100G PC2847RS-25G PC2847RS-5G
APOSPC2847RS-100GEA 3040 DKK
APOSPC2847RS-100G APOSPC2847RS-25G APOSPC2847RS-5G
1-(Difluormethoxy)-2-nitrobenzen 97%
1-(Difluormethoxy)-2-nitrobenzen
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Kogepunkt: 73…75 °C/0,3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221470
CAS-nummer: 22225-77-0