1-Brom-4-(difluormethoxy)benzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
PC2847QP-100G PC2847QP-25G PC2847QP-5G
APOSPC2847QP-100GEA 985 DKK
APOSPC2847QP-100G APOSPC2847QP-25G APOSPC2847QP-5G
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzen 97%
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₅BrF₂O
Kogepunkt: 96…98 °C/15mmHg
Massefylde: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221465
CAS-nummer: 5905-69-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III