1-Brom-2-(difluormethoxy)benzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2847QM-100G PC2847QM-25G PC2847QM-5G
APOSPC2847QM-100GEA 1300 DKK
APOSPC2847QM-100G APOSPC2847QM-25G APOSPC2847QM-5G
1-Brom-2-(difluormethoxy)benzen 97%
1-Brom-2-(difluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₅BrF₂O
Kogepunkt: 85…87 °C/15mmHg
Massefylde: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221468
CAS-nummer: 175278-33-8