α-Brom-4-(difluormethoxy)toluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC2847Q-1G PC2847Q-25G PC2847Q-5G
APOSPC2847Q-1GEA 230 DKK
APOSPC2847Q-1G APOSPC2847Q-25G APOSPC2847Q-5G
α-Brom-4-(difluormethoxy)toluen 98%
α-Brom-4-(difluormethoxy)toluen
Formel: C₈H₇BrF₂O
Molekylvægt: 237.04 g/mol
Kogepunkt: 64…66 °C/0.3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085007
CAS-nummer: 3447-53-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 III