4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2847O-5G PC2847O-25G PC2847O-50G
APOSPC2847O-5GEA 404 DKK
APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G APOSPC2847O-50G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₂NO
Molekylvægt: 169.1282 g/mol
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00085006
CAS-nummer: 90446-25-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III