4-(Difluormethoxy)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2847K-5G PC2847K-1G
APOSPC2847K-5GEA 284 DKK
APOSPC2847K-5G APOSPC2847K-1G
4-(Difluormethoxy)benzoesyre 98%
4-(Difluormethoxy)benzoesyre
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molekylvægt: 188.13 g/mol
Smeltepunkt: 165…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221454
CAS-nummer: 4837-20-1