4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC2846-25G
PC2846-5G
PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA
1560
DKK
APOSPC2846-25G
APOSPC2846-5G
APOSPC2846-100G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Kogepunkt: 70…72 °C/0,5mmHg Smeltepunkt: 18…19 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042250 CAS-nummer: 83882-67-1 |