Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate
PC2843-1G PC2843-5G
APOSPC2843-1GEA 786 DKK
APOSPC2843-1G APOSPC2843-5G
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate
Formel: C₇H₆F₆O₂
Molekylvægt: 236.12 g/mol
Kogepunkt: 60…61 °C/190mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094206
CAS-nummer: 53038-41-8