(2,4-Difluorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
PC2842A-1G PC2842A-25G PC2842A-5G
APOSPC2842A-1GEA 305 DKK
APOSPC2842A-1G APOSPC2842A-25G APOSPC2842A-5G
(2,4-Difluorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre
(2,4-Difluorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061296
CAS-nummer: 132741-30-1