1,2-Difluor-4-iodbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Difluoroiodobenzene
PC2836-100G PC2836-25G
APOSPC2836-100GEA 622 DKK
APOSPC2836-100G APOSPC2836-25G
1,2-Difluor-4-iodbenzen 99%
1,2-Difluor-4-iodbenzen
Formel: C₆H₃F₂I
Molekylvægt: 239.99 g/mol
Kogepunkt: 177…178 °C
Massefylde: 1.99 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044630
CAS-nummer: 64248-58-4