1,3-Difluor-4-iodbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2834-100G PC2834-25G
APOSPC2834-100GEA 441 DKK
APOSPC2834-100G APOSPC2834-25G
1,3-Difluor-4-iodbenzen 98%
1,3-Difluor-4-iodbenzen
Formel: C₆H₃F₂I
Kogepunkt: 175…176 °C
Massefylde: 2,006 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040151
CAS-nummer: 2265-93-2